Przejdź do
391794
1,1′-(4,6-Dihydroxy-1,3-phenylene)bisethanone
99%
Synonim(y):
4,6-Diacetylresorcinol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
330,00 zł
280,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(HO)2C6H2(COCH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.18
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
218-482-8
MDL number:
Assay:
99%
280,50 zł
Cena katalogowa330,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
mp
178-180 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
CC(=O)c1cc(C(C)=O)c(O)cc1O
InChI
1S/C10H10O4/c1-5(11)7-3-8(6(2)12)10(14)4-9(7)13/h3-4,13-14H,1-2H3
InChI key
GEYCQLIOGQPPFM-UHFFFAOYSA-N
General description
1,1′-(4,6-Dihydroxy-1,3-phenylene)bisethanone (4,6-diacetylresorcinol, DAR) is a bifunctional carbonyl compound. Its synthesis by acetylating resorcinol in the presence of zinc chloride has been reported. The crystal structure of DAR has been studied.
Application
1,1′-(4,6-Dihydroxy-1,3-phenylene)bisethanone (4,6-diacetylresorcinol, DAR) may be used in the synthesis of the following:
  • Schiff base ligands
  • hexadentate chalcogenated bisimine ligands
  • 1,5-benzodiazepines
  • ketimine of chitosan
  • mannich bases
  • hydrazone ligands
  • thiosemicarbazone, semicarbazone and thiocarbohydrazone ligands
  • binuclear cobalt(II) and copper(II) complexes
  • europium (III) complexes
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHB00122255920227463
description
99%
description
AldrichCPR
description
99%
description
95%
assay
99%
assay
-
assay
99%
assay
95%
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
178-180 °C (lit.)
mp
-
mp
134-136 °C (lit.)
mp
156-158 °C (lit.)
functional group
ketone
functional group
ketone
functional group
azo
functional group
maleimide
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)