Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1390,00 zł 1042,50 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3620,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H16Br2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
512.23
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1042,50 zł
Cena katalogowa1390,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
mp
348-352 °C
SMILES string
BrC1=C2C(C=CC=C2)=C(C3=C(C=CC=C4)C4=C(Br)C5=C3C=CC=C5)C6=CC=CC=C61
InChI
1S/C28H16Br2/c29-27-21-13-5-1-9-17(21)25(18-10-2-6-14-22(18)27)26-19-11-3-7-15-23(19)28(30)24-16-8-4-12-20(24)26/h1-16H
InChI key
NPNNLGXEAGTSRN-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description - | description used as chemiluminescent reagent |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder |
| mp 348-352 °C | mp 245-250 °C |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?