Merck
390712
Sigma-Aldrich
Mer-Trichlorotris(dimethylphenylphosphine)rhenium(III)
97%
Synonim(y):
NSC 168790
About This Item
Wzór liniowy:
[C6H5P(CH3)2]3ReCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
707.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
przydatność reakcji
core: rhenium
reagent type: catalyst
mp
165 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Re](Cl)Cl.CP(C)c1ccccc1.CP(C)c2ccccc2.CP(C)c3ccccc3
InChI
1S/3C8H11P.3ClH.Re/c3*1-9(2)8-6-4-3-5-7-8;;;;/h3*3-7H,1-2H3;3*1H;/q;;;;;;+3/p-3
Klucz InChI
OHJDEAZOHPPHHA-UHFFFAOYSA-K
Zastosowanie
Reactant for synthesis of:
  • Hydridobis(ethylene) and hydrido dinitrogen complexes of rhenium
  • Polyhedral rhenaborane complexes
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Organometallics, 10, 3105-3105 (1991)