Merck
390682
Sigma-Aldrich
Tetrafluorosuccinic acid
98%
About This Item
Wzór liniowy:
HOOCCF2CF2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.05
Beilstein:
1790197
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
115-118 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(O)=O
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)