Merck
389889
Sigma-Aldrich
2,3-(Methylenedioxy)benzaldehyde
98%
Synonim(y):
1,3-Benzodioxole-4-carboxaldehyde
Wybierz wielkość
1 G
104,00 zł
5 G
245,00 zł
104,00 zł
Cena katalogowa208,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
104,00 zł
5 G
245,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.13
Beilstein:
125644
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
104,00 zł
Cena katalogowa208,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
bp
80 °C/0.3 mmHg (lit.)
mp
34-36 °C (lit.)
gęstość
1.312 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1cccc2OCOc12
InChI
1S/C8H6O3/c9-4-6-2-1-3-7-8(6)11-5-10-7/h1-4H,5H2
Klucz InChI
QZMQKPGVXNSITP-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Barnali Naskar et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 20(12), 1630-1639 (2019-04-16)
Fluorescent chemosensors with aggregation induced emission enhancement (AIEE) emerge as promising tools in the field of sensing materials. Herein, we report the design, synthesis and applicability of a Schiff base chemosensor 1-(benzo[1,3]dioxol-4-ylmethylene-hydrazonomethyl)-naphthalen-2-ol (Hbdhn) of AIE characteristics that exhibits highly effective