Merck
388858
Sigma-Aldrich
Brij® C10
average Mn ~683
Synonim(y):
Polyethylene glycol hexadecyl ether, Polyoxyethylene (10) cetyl ether
Wybierz wielkość
100 G
245,00 zł
1 KG
711,00 zł
245,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
245,00 zł
1 KG
711,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C16H33(OCH2CH2)nOH, n~10
Numer CAS:
Beilstein:
6450627
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
245,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
masa cząsteczkowa
average Mn ~683
Poziom jakości
mp
32-34 °C (lit.)
gęstość
0.977 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
12
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C56H114O21/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-58-19-21-60-23-25-62-27-29-64-31-33-66-35-37-68-39-41-70-43-45-72-47-49-74-51-53-76-55-56-77-54-52-75-50-48-73-46-44-71-42-40-69-38-36-67-34-32-65-30-28-63-26-24-61-22-20-59-18-16-57/h57H,2-56H2,1H3
Klucz InChI
NLMKTBGFQGKQEV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Brij® C10 is a surfactant that can be used for applications such as: improving the wetting of PEDOT:PSS which can further be used in the fabrication of thin film transistors[1], formation of reverse micelles for the synthesis of high yielding nanostructures[2], in the preparation of platinum electrode for fuel cell applications[3]
Informacje prawne
Brij is a registered trademark of Croda International PLC
Piktogramy
Environment
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
302.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
150 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Strategy for preparation of transparent organic thin film transistors with PEDOT:PSS electrodes and a polymeric gate dielectric
Albrecht G, et al.
Materials Science in Semiconductor Processing, 40, 772-776 (2015)
Electrodeposited Mesoporous Pt for Direct Ethanol Fuel Cells Anodes
Doan N
International Journal of Electrochemical Science, 11(4), 7631-7643 (2016)
Scalable synthesis of sub-100 nm hollow carbon nanospheres for energy storage applications
Zhao H, et al.
Nano Research, 11(4), 1822-1833 (2018)
Sreekhar Cheboyina et al.
International journal of pharmaceutics, 359(1-2), 167-173 (2008-05-23)
A novel freeze pelletization technique was evaluated for the preparation of wax-based sustained release matrix pellets. Pellets containing water-soluble drugs were successfully prepared using a variety of waxes. The drug release significantly depended on the wax type used and the
G Tataru et al.
International journal of pharmaceutics, 404(1-2), 83-93 (2010-11-16)
Magnetic micro- and nanoparticles based on ferrofluid (maghemite) were elaborated by inverse emulsion crosslinking of sodium salt of carboxymethylcellulose (CMCNa) and gelatin. Crosslinking was carried out with glutaric aldehyde within aqueous droplets dispersed into toluene in presence of surfactants. The