Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 230,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 624,00 zł |
Informacje o tej pozycji
230,00 zł
description
non-ionic
Quality Segment
mol wt
average Mn ~1,150
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, protein quantification: suitable
mp
25-30 °C (lit.)
HLB
15
SMILES string
O(CCO)CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C20H40O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-20-18-21/h9-10,21H,2-8,11-20H2,1H3/b10-9-
InChI key
KWVPFECTOKLOBL-KTKRTIGZSA-N
General description
Application
- as a detergent in medium A to prepare single detergent micelle aggregates
- along with phosphate buffer saline (PBS) solution as the receptor solution for terbinafine (TBF) for in vitro permeation studies of TBF-free base in porcine skin
- as a detergent to isolate detergent-resistant membranes from the mouse brain and to determine the distribution of major mammalian brain gangliosides, GM1, GD1a, GD1b and GT1b
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description average Mn ~1,150 | description - | description average Mn ~1,150 | description - |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable, protein quantification: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| mol wt average Mn ~1,150 | mol wt 709.00 g/mol | mol wt average Mn ~1,150 | mol wt ~709 g/mol |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| description non-ionic | description non-ionic | description non-ionic | description non-ionic |
| mp 25-30 °C (lit.) | mp - | mp 25-30 °C (lit.) | mp 25 °F |
| HLB 15 | HLB 12.4 | HLB 15.5 | HLB 12.4 |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
>464.0 °F - Equilibrium method
Temperatura zapłonu (°C)
> 240 °C - Equilibrium method
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?