Przejdź do
458961
Polyethylene-block-poly(ethylene glycol)
average Mn ~1,400
Synonim(y):
Nanopatterning, block-copolymers
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
366,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2(CH2CH2)X(OCH2CH2)YOH
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
366,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
mol wt
average Mn ~1,400
composition
ethylene oxide, 50 wt. %
CMC
49.2 mg/L (25°C)
surface tension
53 dyn/cm, 25 °C
hydroxyl value
33 mg KOH/g
transition temp
Tm 115 °C (DSC)
HLB
10
SMILES string
C=C.OCCO
InChI
1S/C2H6O2.C2H4/c3-1-2-4;1-2/h3-4H,1-2H2;1-2H2
InChI key
GKEMUBZAKCZMKO-UHFFFAOYSA-N
Application
Nonionic surfactant.
Nonionic surfactant.
Emulsifier for coatings, ceramics, metalworking fluids and inks. Lubricant. Mold release agent. Thickening agent.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
435406435414542342
description
average Mn ~1,400
description
average Mn ~1,100
description
average Mn ~1,900
description
average Mn ~14,600
form
solid
form
viscous liquid
form
viscous liquid
form
-
surface tension
53 dyn/cm, 25 °C
surface tension
-
surface tension
-
surface tension
41 dyn/cm, 25 °C, 0.1 wt. % in H2O
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
CMC
49.2 mg/L (25°C)
CMC
-
CMC
-
CMC
-
hydroxyl value
33 mg KOH/g
hydroxyl value
-
hydroxyl value
-
hydroxyl value
-
mol wt
average Mn ~1,400
mol wt
average Mn ~1,100
mol wt
average Mn ~1,900
mol wt
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Does the polymer dissolve in water?
    1 answer
    1. This product is an amphiphilic block copolymer, composed of both a hydrophobic block (polyethylene) and a hydrophilic block (polyethylene glycol). This composition can result in phase separation in water, often leading to the formation of various self-assembled structures.