Merck
387800
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2,4,6-trifluoropyrimidine
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4ClF3N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.50
Beilstein:
610168
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.439 (lit.)
bp
116 °C (lit.)
gęstość
1.626 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1nc(F)c(Cl)c(F)n1
InChI
1S/C4ClF3N2/c5-1-2(6)9-4(8)10-3(1)7
Klucz InChI
GOYNRDSJTYLXBU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
5-Chloro-2,4,6-trifluoropirymidyna może być stosowana jako materiał wyjściowy do syntezy:
  • 4-azido-5-chloro-2,6-difluoro-pirymidyny w reakcji azydowania azydkiem sodu.[1]
  • 5-chloro-trifenoksy-pirymidyny w reakcji z tetrafenoksysilanem w obecności fluorku tetra-butyloamoniowego (TBAF).[2]
  • 5-chloro-2,6-difluoropirymidyn-4-amina i 5-chloro-4,6-difluoropirymidyn-2-amina (stosunek 9:1) w reakcji z amoniakiem.[3]
  • 5-chloro-N,N-dietylo-2,6-dipirymidyn-4-amina w reakcji z dietyloaminą i DIPEA.[3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Studies in azide chemistry. Part IX [1]. Investigations involving fluorinated azidopyrimidines and 4-azido-3-chloro-2, 5, 6-trifluoropyridine
Banks RE, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 16(4), 325-338 (1980)
An efficient strategy for the synthesis of aryl ethers
Wang T and Love JA
Synthesis, 2007(15), 2237-2239 (2007)
Polyfunctionalised pyrimidines and pyrazines from perhalogenated precursors (2008)