Przejdź do
444529
Zinc 1,2,3,4,8,9,10,11,15,16,17,18,22,23,24,25-hexadecafluoro-29H,31H-phthalocyanine
Dye content 90 %
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32F16N8Zn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
865.76
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
form
powder
composition
Dye content, 90%
mp
>300 °C (lit.)
λmax
686 nm
SMILES string
Fc1c(F)c(F)c2c3nc(nc4n5[Zn]n6c(n3)c7c(F)c(F)c(F)c(F)c7c6nc8nc(nc5c9c(F)c(F)c(F)c(F)c49)c%10c(F)c(F)c(F)c(F)c8%10)c2c1F
InChI
1S/C32F16N8.Zn/c33-9-1-2(10(34)18(42)17(9)41)26-49-25(1)53-27-3-4(12(36)20(44)19(43)11(3)35)29(50-27)55-31-7-8(16(40)24(48)23(47)15(7)39)32(52-31)56-30-6-5(28(51-30)54-26)13(37)21(45)22(46)14(6)38;/q-2;+2
InChI key
BEAYCAVYGQXGEJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Used in a study of photodynamic tumor therapy.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)