Przejdź do
714372
Methyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
97%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H4ClF3N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.57
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.468
density
1.491 g/mL at 25 °C
functional group
chloro, ester, fluoro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)c1cnc(Cl)nc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4ClF3N2O2/c1-15-5(14)3-2-12-6(8)13-4(3)7(9,10)11/h2H,1H3
InChI key
VLUBJYUOPNGBOQ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)