Merck
384372
Sigma-Aldrich
1,7-Dichloro-octamethyltetrasiloxane
95%
About This Item
Wzór liniowy:
Cl[Si(CH3)2O]3Si(CH3)2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
351.52
Beilstein:
1784800
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.405 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
mp
−62 °C (lit.)
gęstość
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Si](C)(Cl)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C8H24Cl2O3Si4/c1-14(2,9)11-16(5,6)13-17(7,8)12-15(3,4)10/h1-8H3
Klucz InChI
UHRAUGIQJXURFE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Chemistry Letters (Jpn), 2133-2133 (1990)
Yun-Seok Choi et al.
Nature methods, 16(8), 771-777 (2019-07-17)
Ubiquitin (Ub) conjugation is an essential post-translational modification that affects nearly all proteins in eukaryotes. The functions and mechanisms of ubiquitination are areas of extensive study, and yet the dynamics and regulation of even free (that is, unconjugated) Ub are
Naciye Esma Tirtom et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 22(21), 11928-11935 (2020-05-21)
Polyamines are naturally occurring cationic molecules in cells. In addition to their roles in modulating gene expression and cell proliferation, they have been shown to stimulate DNA recombination. The molecular mechanism for stimulation is not clear. We utilized single-molecule tethered
Cathy J Anderson et al.
Cell reports, 26(7), 1681-1690 (2019-02-14)
Histone H3 lysine 79 (H3K79) methylation is enriched on actively transcribed genes, and its misregulation is a hallmark of leukemia. Methylation of H3K79, which resides on the structured disk face of the nucleosome, is mediated by the Dot1L methyltransferase. Dot1L