Merck
383325
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) trifluoroacetylacetonate
97%
Synonim(y):
Trifluoroacetyloacetonian cyrkonu (IV)
Wybierz wielkość
1 G
280,00 zł
280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
280,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Zr(C5H4F3O2)4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
703.54
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: zirconium
mp
190 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
C\C(O[Zr](O\C(C)=C/C(=O)C(F)(F)F)(O\C(C)=C/C(=O)C(F)(F)F)O\C(C)=C/C(=O)C(F)(F)F)=C\C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/4C5H5F3O2.Zr/c4*1-3(9)2-4(10)5(6,7)8;/h4*2,9H,1H3;/q;;;;+4/p-4/b4*3-2-;
Klucz InChI
QZQWHIKBKAPMGX-SFFXPQKJSA-J
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)