Przejdź do
8.08915
Zirconium(IV) acetylacetonate
for synthesis
Synonim(y):
Zirconium(IV) acetylacetonate, Tetrakis(2,4-pentanedionato)zirconium(IV), Tetrakis(acetylacetonato)zirconium(IV)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
388,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H28O8Zr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
487.66
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
241-510-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
388,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
potency
719 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.2 (20 °C, 4.5 g/L in H2O)
mp
189-192 °C
solubility
14 g/L
bulk density
500 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Zr+4].O=C([C-H]C(=O)C)C.O=C([C-H]C(=O)C)C.O=C([C-H]C(=O)C)C.O=C([C-H]C(=O)C)C
InChI
1S/4C5H7O2.Zr/c4*1-4(6)3-5(2)7;/h4*3H,1-2H3;/q4*-1;+4
InChI key
DFPGFWYWSAYLCW-UHFFFAOYSA-N
Application
  • New metallo-organic complex of zirconium (IV): A precursor for nano structured ZrO2 (VG Prasanth et al., 2015).
  • Zirconium (IV) acetylacetonate as a ring-opening initiator: Mediating one-step synthesis of biodegradable polyacids (P Dobrzyński et al., 2019).
  • Decomposition insights using synchrotron radiation: Formation of volatile Zr-intermediates (S Grimm et al., 2022).
  • High-performance polymer solar cells: Employing zirconium acetylacetonate film as cathode buffer layer (Z Tan et al., 2014).
  • Preparation of zirconia nanofibers: Using electrospinning and calcination with zirconium acetylacetonate as precursor (VV Rodaev et al., 2019).
Analysis Note
Assay (ex Zr): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 187 °C
Melting range (upper value): ≤ 192 °C
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
3380019188498.08305
description
for synthesis
description
97%
description
monoclinic, <10 μm particle size, 99.6%
description
for synthesis
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
mp
189-192 °C
mp
-
mp
2700 °C (lit.)
mp
200 °C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
potency
719 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
potency
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
14 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zirconium(IV) acetylacetonate
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 1
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)