Merck
383309
Sigma-Aldrich
Barium zirconate
powder, <10 μm
Wybierz wielkość
250 G
304,00 zł
304,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 G
304,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
BaZrO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
276.55
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
304,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: zirconium
wielkość cząstki
<10 μm
gęstość
5.52 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ba++].[O-][Zr]([O-])=O
InChI
1S/Ba.3O.Zr/q+2;;2*-1;
Klucz InChI
DQBAOWPVHRWLJC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Cyrkonian baru (BaZrO₃) to ceramika o strukturze perowskitu znana ze swoich wyjątkowych właściwości, w tym wysokiej stabilności termicznej, niskiej rozszerzalności cieplnej i doskonałego przewodnictwa jonów. Jej sześcienna struktura krystaliczna pozwala zachować stabilność w podwyższonych temperaturach, dzięki czemu nadaje się do zastosowań w powłokach barier termicznych, ogniwach paliwowych przewodzących proton oraz jako nośnik katalizatora w różnych reakcjach chemicznych. Ponadto BaZrO₃ wykazuje niskie straty dielektryczne, co czyni go atrakcyjnym dla komponentów elektronicznych i kondensatorów.
Zastosowanie
  • Dyfuzja międzyfazowa i kompatybilnośćelektrod perowskitowych (Ba,La)FeO(3-δ) w kontakcie z cyrkonianem baru i ceramiką: W tym badaniu zbadano dyfuzję międzyfazową i kompatybilność elektrod perowskitowych w stałotlenkowych ogniwach paliwowych (SOFC), wykazując stabilność cyrkonianu baru jako materiału elektrolitu (Chiara et al., 2023).
  • Elektrolit kompozytowy stosowany w niskotemperaturowych ogniwach SOFC do pracy w temperaturze 390°C...: Naukowcy opracowali kompozytowy elektrolit zawierający cyrkonian baru do stosowania w niskotemperaturowych ogniwach SOFC, podkreślając jego potencjał w zakresie poprawy wydajności ogniw paliwowych (Liu et al., 2023).
  • In Situ Nanoscale Dynamics Imaging in a Proton-Conducting Solid Oxide for Protonic Ceramic Fuel Cells (Obrazowanie dynamiki nanoskali in situ w stałym tlenku przewodzącym proton dla protonowych ceramicznych ogniw paliwowych)...: W artykule przedstawiono techniki obrazowania in situ do analizy dynamiki przewodzenia protonów w cyrkonianie baru, oferując wgląd w jego rolę w protonowych ceramicznych ogniwach paliwowych (Gorobtsov et al., 2022).
  • Przewodzący proton BaZr(0.8-x) Ce(x) Y(0.2) O(3-δ): Wpływ dodatku NiO do spiekania na strukturę krystaliczną, zachowanie hydratacyjne i właściwości przewodzące...: Badając wpływ dodatków NiO, niniejsze badanie koncentruje się na przewodnictwie protonowym i właściwościach strukturalnych cyrkonianu baru domieszkowanego itrem (Han et al., 2021).
  • Drukowane atramentowo warstwy cyrkonianu baru z domieszką Y jako membrany elektrolitowe do cienkowarstwowych urządzeń elektrochemicznych...: W artykule opisano zastosowanie technik druku atramentowego do tworzenia cienkowarstwowych membran elektrolitowych z wykorzystaniem cyrkonianu baru domieszkowanego itrem do zaawansowanych urządzeń elektrochemicznych (Schneller et al., 2019).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.
A significant limiting factor for wearable electronics and wireless sensors is the finite amount of energy that can be stored in on-board batteries.
Istotnym czynnikiem ograniczającym elektronikę do noszenia i czujniki bezprzewodowe jest ograniczona ilość energii, którą można przechowywać w bateriach pokładowych.
Among various ceramics, one-dimensional (1-D) piezoelectric ceramics have attracted significant scientific attention for use in energy harvesting.