Merck
631965
Sigma-Aldrich
Calcium zirconate
nanopowder, <50 nm particle size (BET), 99.7% trace metals basis
Synonim(y):
Calcium zirconium oxide
Wybierz wielkość
25 G
1100,00 zł
1100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
1100,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CaZrO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.30
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99.7% trace metals basis
Formularz
nanopowder
powierzchnia
55-65 m2/g
wielkość cząstki
<25 nm (XRD)
<50 nm (BET)
mp
2250-2550 °C (lit.)
gęstość
5.11 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[Ca++].[O-][Zr]([O-])=O
InChI
1S/Ca.3O.Zr/q+2;;2*-1;
Klucz InChI
BJJVDFHQHSBAFC-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2