Merck
381748
Sigma-Aldrich
6-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-3,4-dihydro-2H-pyran
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H22O2Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.38
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.455 (lit.)
tw
125-131 °C/28 mmHg (lit.)
gęstość
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1=CCCCO1
InChI
1S/C11H22O2Si/c1-11(2,3)14(4,5)13-10-8-6-7-9-12-10/h8H,6-7,9H2,1-5H3
Klucz InChI
RBKFRODDAPGVLP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
6-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-3,4-dihydro-2H-pyran, a heterocyclic building block, is a pyran derivative. Various physical properties of 6-(tert-butyldimethylsilyloxy)-3,4-dihydro-2H-pyran have been reported.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
177.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
81 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 349-349 (2015)