Merck
380385
Sigma-Aldrich
Trimethyl(propoxy)silane
98%
Synonim(y):
Propoxytrimethylsilane, Propyl trimethylsilyl ether
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2OSi(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.28
Beilstein:
1732553
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.384 (lit.)
tw
100-101 °C/735 mmHg (lit.)
gęstość
0.762 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCO[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H16OSi/c1-5-6-7-8(2,3)4/h5-6H2,1-4H3
Klucz InChI
PHPGKIATZDCVHL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
28.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-2 °C - closed cup