Merck
380350
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-fluorophenol
97%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H3(F)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.553 (lit.)
gęstość
1.717 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1cc(F)ccc1Br
InChI
1S/C6H4BrFO/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3,9H
Klucz InChI
HUVAOAVBKOVPBZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Bromo-5-fluorophenol an aryl fluorinated building block.
Zastosowanie
2-Bromo-5-fluorophenol may be used for the preparation of reaction intermediates required for the synthesis of polycyclic 5-HT3 and 5-HT4 antagonists. It may be used for the the nucleophilic substitution of the 2,2′,4,4′-tetrabromodiphenyl iodonium chloride (iodyl salt).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Stereospecific synthesis of mexiletine and related compounds: Mitsunobu versus Williamson reaction.
Carocci A, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 11(17), 3619-3634 (2000)
Johannes Klösener et al.
Chemical research in toxicology, 22(1), 179-186 (2008-12-30)
Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) are flame retardants applied as coatings to many consumer products, including household items. PBDEs are released and produce airborne vapors and dusts. Inhalation of particle-phase and/or gas-phase PBDEs is therefore a major route of exposure. In