Kluczowe dokumenty
379468
2-Amino-4-methoxy-6-methylpyrimidine
98%
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Postać
powder
mp
156-158 °C (lit.)
rozpuszczalność
methanol: soluble 1%, clear to very slightly hazy, colorless to yellow
ciąg SMILES
COc1cc(C)nc(N)n1
InChI
1S/C6H9N3O/c1-4-3-5(10-2)9-6(7)8-4/h3H,1-2H3,(H2,7,8,9)
Klucz InChI
SNWZXTZIZWBIDQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?