Merck
378135
Sigma-Aldrich
Beryllium
powder, −325 mesh, ≥99%
Synonim(y):
Glucinium
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Be
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
9.01
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥99%
Formularz
powder
temp. samozapłonu
1198 °F
przydatność reakcji
reagent type: Lewis acid
core: beryllium
reagent type: catalyst
rezystywność
4.46 μΩ-cm, 20°C
wielkość cząstki
−325 mesh
bp
2970 °C (lit.)
mp
1278 °C (lit.)
gęstość
1.85 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Be]
InChI
1S/Be
Klucz InChI
ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Starting material for novel sterically encumbered arylberyllium compounds.
Reagent for synthesis of:
  • Beryllium phthalocyanine and its derivatives
  • Catalyst with cerium oxide for oxidative coupling of methane
  • Organoberyllium compounds
Reagent for:
  • Metal mediated dechlorination
  • Stereoselective Horner-Wadsworth-Emmons reactions
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
I. I. Lapkin and S. V. Sinani,
Zh. Obshch. Khim., 57, 372-375 (1987)
A Hermanne et al.
Applied radiation and isotopes : including data, instrumentation and methods for use in agriculture, industry and medicine, 70(12), 2763-2772 (2012-10-10)
New experimental data for production of (7)Be and (22,24)Na in deuteron irradiation of (nat)Mg and Al up to 50 MeV are presented. The induced activity, measured with HPGe spectroscopy, allows us to determine excitation functions of (nat)Mg(d,x) and (27)Al(d,x) reactions
V. K. Tandon and R. B. Chhor,
Letters in Organic Chemistry, 1, 40-42 (2004)
Mark Niemeyer et al.
Inorganic chemistry, 36(21), 4688-4696 (2001-10-24)
The use of the terphenyl substituent -C(6)H(3)-2,6-Mes(2) (abbreviated Ar) has permitted the synthesis of several new low-coordinate beryllium compounds. Reaction of 1 equiv of LiAr with BeCl(2)(OEt(2))(2) or BeBr(2)(OEt(2))(2) (1) gives the monomeric complexes ArBeX(OEt(2)) (X = Cl (2); Br
Shengli Zhu et al.
Journal of the mechanical behavior of biomedical materials, 13, 166-173 (2012-08-18)
We developed Ni- and Be-free Zr(45+x)Cu(40-x)Al₇Pd₅Nb₃ bulk metallic glasses with large glass-forming ability and unusual plasticity. The alloys have large critical diameters (larger than 10 mm) in a wide composition range (x=0-20). The Zr₅₀Cu₃₅Al₇Pd₅Nb₃ and Zr₅₅Cu₃₀Al₇Pd₅Nb₃ alloys exhibit the largest