Merck
376310
Sigma-Aldrich
trans-3-(Trimethylsilyl)allyl alcohol
96%
Synonim(y):
trans-(3-Hydroxy-2-propen-1-yl)trimethylsilane, trans-3-(Trimethylsilyl)-2-propen-1-ol
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3SiCH=CHCH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.26
Beilstein:
1902497
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
Postać
liquid
zanieczyszczenia
<3.5% 3-trimethylsilyl-1-propanol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.444 (lit.)
tw
166-168 °C (lit.)
gęstość
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)C\C=C\O
InChI
1S/C6H14OSi/c1-8(2,3)6-4-5-7/h4-5,7H,6H2,1-3H3/b5-4+
Klucz InChI
JKKTXDCTGMUFBS-SNAWJCMRSA-N
Opis ogólny
trans-3-(Trimethylsilyl)allyl alcohol is a 3-silyl allyl alcohol.
Zastosowanie
trans-3-(Trimethylsilyl)allyl alcohol is suitable for use in the preparation of 1-iodo-3-trimethylsilyl-2-propene, via mesylation followed by iodide displacement.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
136.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
58 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Minh Pham et al.
The Journal of organic chemistry, 73(2), 741-744 (2007-12-22)
In the presence of indium metal, 3-iodo-2-[(trimethylsilyl)methyl]propene (1) reacts with sequentially added aldehydes to provide cis-2,6-disubstituted tetrahydropyrans in good yields. Evidence suggests that InI, formed upon aldehyde (R1CHO) allylation in aqueous media, acts as a promoter for the silyl-Prins reaction