Merck
375632
Sigma-Aldrich
(1R)-10-Camphorsulfonamide
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H17NO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]20/D −22°, c = 1 in methanol
mp
133-135 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(CS(N)(=O)=O)C(=O)C2
InChI
1S/C10H17NO3S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(12)5-7)6-15(11,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3,(H2,11,13,14)/t7-,10-/m0/s1
Klucz InChI
SBLUNABTQYDFJM-XVKPBYJWSA-N
Inne uwagi
Sign of optical rotation varies with solvent
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3