Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.423 (lit.)
tw
192-193 °C/770 mmHg (lit.)
gęstość
0.766 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)CN(CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/C12H27N/c1-10(2)7-13(8-11(3)4)9-12(5)6/h10-12H,7-9H2,1-6H3
Klucz InChI
IIFFFBSAXDNJHX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
134.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
57 °C - closed cup