Merck
372625
Sigma-Aldrich
1,1′-Ferrocenedimethanol
97%
Synonim(y):
1,1′-Ferrocenylbis(methanol), Cyclopentadienemethanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H14FeO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Produkt 372625 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: iron
reagent type: catalyst
mp
106-108 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Fe].OC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.OC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C6H7O.Fe/c2*7-5-6-3-1-2-4-6;/h2*1-4,7H,5H2;
Klucz InChI
ZFFYTNSKVXIYIE-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Haipeng Xiang et al.
Nanoscale, 10(28), 13572-13580 (2018-07-06)
A sandwich-type electrochemical immunosensor for sensitive detection of a tumor marker, α-fetoprotein (AFP), was fabricated by employing polydopamine-detection antibody nanoparticles (PDANPs-Ab2) as selective redox cycling-based signal amplifiers on an electrodeposited nano-gold electrode. In this research, PDANPs prepared through oxidative polymerization