Merck
372609
Sigma-Aldrich
Calcium titanate
−325 mesh, 99%
Synonim(y):
CALCIUM TITANIUM OXIDE
About This Item
Wzór liniowy:
CaTiO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.94
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
Postać
powder
wielkość cząstki
−325 mesh
gęstość
4.1 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ca++].[O-][Ti]([O-])=O
InChI
1S/Ca.3O.Ti/q+2;;2*-1;
Klucz InChI
AOWKSNWVBZGMTJ-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)