Merck
371599
Sigma-Aldrich
1-(4-Hydroxyphenyl)-1H-tetrazole-5-thiol
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6N4OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
170 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
methanol: soluble 25 mg/mL, clear (colorless to pink to purple)
ciąg SMILES
Oc1ccc(cc1)-n2nnnc2S
InChI
1S/C7H6N4OS/c12-6-3-1-5(2-4-6)11-7(13)8-9-10-11/h1-4,12H,(H,8,10,13)
Klucz InChI
MOXZSKYLLSPATM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-(4-Hydroxyphenyl)-1H-tetrazole-5-thiol is a heterocyclic thionate. Iodimetric determination of 1-(4-hydroxyphenyl)-1H-tetrazole-5-thiol in alkaline medium, via volumetric titration with potentiometric end-point detection is reported. Coordination chemistry of 1-(4-hydroxyphenyl)-1H-tetrazole-5-thiol as ligand, having deprotonated heterocyclic thioamide group, has been reported.
Zastosowanie
1-(4-Hydroxyphenyl)-1H-tetrazole-5-thiol may be used in the synthesis of organotin(IV) complexes.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hydrogen bonding and p-p stacking interaction in the coordination of sulfur and nitrogen donor heterocycle to organotin (IV): syntheses and crystal structures of di-and triorganotin (IV) derivatives with 1-(4-hydroxyphenyl)-1< i> H</i>-tetrazole-5-thiol.
Ma C and Sun J.
Polyhedron, 23(9), 1547-1555 (2004)
Iodimetric titration of sulfur compounds in alkaline medium.
Ciesielski W and Zakrzewski R.
Chem. Anal. (Warsaw), 51(5), 653-653 (2006)
Syntheses and Structural Characterization of Triorganotin Derivatives of 3-Mercapto-4-methyl-4H-1, 2, 4-triazol:
Ma C, et al.
Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials, 16(2), 139-145 (2006)
Potentiometric titration of triazolethiols and tetrazolethiols with iodine in alkaline medium.
Ciesielski W and Krenc A.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67(8), 1193-1199 (2002)