Merck
370142
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-Hydroxy-N-methylsuccinimide
97%
Synonim(y):
(S)-(−)-3-Hydroxy-1-methyl-2,5-pyrrolidinedione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H7NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.11
Beilstein:
4350458
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]20/D −75°, c = 3.5 in ethanol
mp
82-87 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN1C(=O)C[C@H](O)C1=O
InChI
1S/C5H7NO3/c1-6-4(8)2-3(7)5(6)9/h3,7H,2H2,1H3/t3-/m0/s1
Klucz InChI
NLKACWKSCREJEL-VKHMYHEASA-N
Zastosowanie
(S)-(-)-2-Hydroxy-N-methylsuccinimide may be used as a chiral auxiliary to enhance the diastereomeric excess of the Diels-Alder adducts formed in asymmetric Diels-Alder reactions.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Novel Potassium-Channel Openers: Preparation and Pharmacological Evaluation of Racemic and Optically Active N-(6-Amino-3-pyridyl)-N'-bicycloalkyl-N''-cyanoguanidine Derivatives
Eda M, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 37(13), 1983-1990 (1994)
Asymmetric Diels-Alder addition of cyclopentadiene to chiral naphthoquinones.
Brimble MA, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 9(7), 1239-1255 (1998)