Merck
370134
Sigma-Aldrich
3-(Dibenzylamino)-1-propanol
99%
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5CH2)2N(CH2)3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.562 (lit.)
gęstość
1.037 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
hydroxyl
phenyl
ciąg SMILES
OCCCN(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C17H21NO/c19-13-7-12-18(14-16-8-3-1-4-9-16)15-17-10-5-2-6-11-17/h1-6,8-11,19H,7,12-15H2
Klucz InChI
LKOXRTJFYFGTKJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-(Dibenzylamino)-1-propanol is an amino alcohol.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)