Merck
370118
Sigma-Aldrich
4-(trans-4-Pentylcyclohexyl)benzonitrile
99%, liquid crystal (nematic)
Synonim(y):
4-(4-pentylocykloheksylo)benzonitryl
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4C6H10C6H4CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.40
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
Formularz
liquid crystal (nematic)
mp
30-55 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCC[C@@H]1CC[C@H](CC1)c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C18H25N/c1-2-3-4-5-15-6-10-17(11-7-15)18-12-8-16(14-19)9-13-18/h8-9,12-13,15,17H,2-7,10-11H2,1H3/t15-,17-
Klucz InChI
FURZYCFZFBYJBT-JCNLHEQBSA-N
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Chiral nematic liquid crystal (N*-LC) facilitates asymmetric acetylene polymerization, yielding helical chains and fibrils in polyacetylene film.