Merck
369667
Supelco
(R)-(−)-α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
98%
Synonim(y):
(R)-(−)-MTPA-Cl, Mosher’s acid chloride
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5C(OCH3)(CF3)COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.62
Beilstein:
3591563
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12000000
Próba
98%
czystość optyczna
ee: 98% (GLC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.47 (lit.)
bp
213-214 °C (lit.)
gęstość
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CO[C@](C(Cl)=O)(c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H8ClF3O2/c1-16-9(8(11)15,10(12,13)14)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/t9-/m0/s1
Klucz InChI
PAORVUMOXXAMPL-VIFPVBQESA-N
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Inne uwagi
doi:10.1038/nprot.2007.354
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Thomas R Hoye et al.
Nature protocols, 2(10), 2451-2458 (2007-10-20)
This protocol details the most commonly used nuclear magnetic resonance (NMR)-based method for deducing the configuration of otherwise unknown stereogenic, secondary carbinol (alcohol) centers (R1R2CHOH (or the analogous amines where OH is replaced by NH2)). This 'Mosher ester analysis' relies