Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1690,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1690,00 zł
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.N(C[C@@H]1[C@@](CCCC1)(O)c2cc(ccc2)OC([2H])([2H])[2H])(C)C
InChI
1S/C16H25NO2.ClH/c1-17(2)12-14-7-4-5-10-16(14,18)13-8-6-9-15(11-13)19-3;/h6,8-9,11,14,18H,4-5,7,10,12H2,1-3H3;1H/t14-,16+;/m1./s1/i3D3;
InChI key
PPKXEPBICJTCRU-QRPFLOSHSA-N
General description
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) forensics and toxicology | application(s) forensics and toxicology | application(s) forensics and toxicology | application(s) clinical testing |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| concentration 1.0 mg/mL in methanol (as free base) | concentration 1.0 mg/mL in methanol (as free base) | concentration 100 μg/mL in methanol (as free base) | concentration 100 μg/mL in methanol |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under cis-Tramadol-13C, D3 hydrochloride solution
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1