Merck
367915
Sigma-Aldrich
Diphenyl phosphoramidate
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H12NO3P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
97%
mp
148-150 °C (lit.)
ciąg SMILES
NP(=O)(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3