Przejdź do
140589
5-Iodoisatin
technical grade
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
216,00 zł
183,60 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
502,00 zł
426,70 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H4INO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
273.03
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
244-035-1
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Form:
solid
183,60 zł
Cena katalogowa216,00 złZaoszczędź 15%
Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical grade
Quality Segment
form
solid
mp
276-280 °C (lit.)
functional group
iodo, ketone
SMILES string
Ic1ccc2NC(=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C8H4INO2/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(11)8(12)10-6/h1-3H,(H,10,11,12)
InChI key
OEUGDMOJQQLVAZ-UHFFFAOYSA-N
General description
5-Iodoisatin undergoes condensation reaction with:
  • phenol yields 5-iodophenolisatin
  • malonic acid yields 6-iodo-2-quinolone-4-carboxylic acid
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)