Merck
366390
Sigma-Aldrich
4-Propoxybenzoic acid
98%
Synonim(y):
kwas p -propoksybenzoesowy
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2OC6H4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
Formularz
liquid crystal
mp
144-146 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCOc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H12O3/c1-2-7-13-9-5-3-8(4-6-9)10(11)12/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,11,12)
Klucz InChI
GDFUWFOCYZZGQU-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)