Merck
366145
Sigma-Aldrich
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H2Cl2F3N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.99
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.475 (lit.)
bp
80 °C/20 mmHg (lit.)
gęstość
1.549 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
fluoro
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1cnc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H2Cl2F3N/c7-4-1-3(6(9,10)11)2-12-5(4)8/h1-2H
Klucz InChI
ABNQGNFVSFKJGI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine is reported as an intermediate of herbicide. Synthesis of 2,3-dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine has been reported.[1] Palladium-catalyzed monoalkoxycarbonylation of 2,3-dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine has been reported.[2]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
174.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
79 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthetic process development and scale up of palladium-catalyzed alkoxycarbonylation of chloropyridines.
Crettaz R, et al.
Organic Process Research & Development, 5(6), 572-574 (2001)
Research development of 2, 3-dichloro-5-trifluoromethyl-pyridine [J].
ZHAO W-K, et al.
Chemical Reagents, 6, 005-005 (2004)
Yong Xie et al.
Pest management science, 74(1), 189-199 (2017-08-02)
Agrochemicals have been crucial to the production of food, and the need for the development of novel agrochemicals continues unceasing owing to the loss of existing produces via the growth of resistance and the desire for products with more propitious