Merck
365920
Sigma-Aldrich
Diethyl phosphite
technical grade, 94%
Wybierz wielkość
1 L
633,00 zł
633,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 L
633,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5O)2P(O)H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.10
Beilstein:
605759
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
633,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Próba
94%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.407 (lit.)
bp
50-51 °C/2 mmHg (lit.)
gęstość
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]P(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C4H11O3P/c1-3-6-8(5)7-4-2/h8H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
MJUJXFBTEFXVKU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Fosforyn dietylu jest zgłaszany jako symulant chemicznego środka bojowego (CWA), symulant środków nerwowych sarin, soman, tabun i VX.[1]
Zastosowanie
Fosforyn dietylu może być stosowany do przygotowania układu chlorek niklu-fosforyn dietylu, wydajnego katalizatora reakcji krzyżowego sprzęgania między różnymi funkcjonalizowanymi halogenkami arylocynku i bromkami arylowymi, triflanami i aktywowanymi chlorkami.[2] Może być stosowany:
  • w stereoselektywnej syntezie β-fluorowanych alkilofosfonianów[3]
  • w syntezie bromku homoallilowego[4]
  • w syntezie serii α-aminofosfonianów na bazie karbazolu[5]
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
179.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
82 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chengwei Zhang et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(38), 14082-14085 (2013-09-13)
We report herein a mild and catalytic phosphonofluorination of unactivated alkenes. With catalysis by AgNO3, the condensation of various unactivated alkenes with diethyl phosphite and Selectfluor reagent in CH2Cl2/H2O/HOAc at 40 °C led to the efficient synthesis of β-fluorinated alkylphosphonates
Wenke Qi et al.
The Journal of organic chemistry, 78(12), 5918-5924 (2013-05-22)
Cyclopropyl Grignard reagents react with carbonyl compounds in the presence of diethyl phosphite to give homoallylic bromides. The reaction is effectively carried out under mild conditions in a one-pot fashion with moderate to good yields.
Adam M Graichen et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 24(6), 917-925 (2013-03-28)
The gas-phase reactions of a series of coordinatively unsaturated [Ni(L)n](y+) complexes, where L is a nitrogen-containing ligand, with chemical warfare agent (CWA) simulants in a miniature rectilinear ion trap mass spectrometer were investigated as part of a new approach to
Andrei Gavryushin et al.
Organic letters, 7(22), 4871-4874 (2005-10-21)
[reaction: see text] The combination of diethyl phosphite and DMAP as ligands for nickel in an 8:1 THF-N-ethylpyrrolidinone (NEP) mixture allows a very efficient cross-coupling reaction to be performed between various functionalized arylzinc halides and aryl bromides, triflates and activated
Anil Kumar Mungara et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 60(12), 1531-1537 (2012-09-19)
A novel series of carbazole-based α-aminophosphonates were synthesized by three component coupling of 6-bromo-9-ethyl-9H-carbazole-3-carbaldehyde, amine and diethyl phosphite using polyethylene glycol (PEG-400) as a green reaction media. The antiproliferative activity of these molecules was evaluated against three cancer cell lines.