Przejdź do
248959
Bis(2-ethylhexyl) phosphite
96%
Synonim(y):
Bis(2-ethylhexyl) hydrogen phosphite, Bis(2-ethylhexyl) phosphonate, Bis(2-ethylhexyl) phosphonic acid, Di-2-Ethylhexyl phosphite, Di-2-ethylhexyl hydrogen phosphite, Diisooctyl phosphite, Phosphonic acid di(2-ethylhexyl) ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
946,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2O]2P(O)H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.42
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
222-904-6
MDL number:
Assay:
96%
Form:
liquid
946,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
96%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.442 (lit.)
density
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC(CC)CO[PH](=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C16H35O3P/c1-5-9-11-15(7-3)13-18-20(17)19-14-16(8-4)12-10-6-2/h15-16,20H,5-14H2,1-4H3
InChI key
HZIUHEQKVCPTAJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Bis(2-ethylhexyl) phosphite is an chemical warfare simulant and its reaction with common ion binary ionic liquid has been investigated. Mass-transfer kinetics of Eu3+ and Am3+ in bis(2-ethylhexyl) phosphite-n-dodecane-NaCl-HCl-water system has been investigated.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CDS00039393412270954
description
96%
description
AldrichCPR
description
≥95.0% (GC)
description
99%
assay
96%
assay
-
assay
≥95.0% (GC)
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
density
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.487 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
solid
form
liquid
form
liquid
refractive index
n20/D 1.442 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.409 (lit.)
refractive index
n20/D 1.324 (lit.)
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)