Merck
365653
Sigma-Aldrich
Dipterocarpol
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H50O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
442.72
Beilstein:
2339738
Kod UNSPSC:
12352115
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]20/D +67°, c = 1 in chloroform
mp
133-135 °C (lit.)
ciąg SMILES
C\C(C)=C\CC[C@](C)(O)[C@H]1CC[C@]2(C)[C@@H]1CC[C@@H]3[C@@]4(C)CCC(=O)C(C)(C)[C@@H]4CC[C@@]23C
InChI
1S/C30H50O2/c1-20(2)10-9-16-30(8,32)22-13-18-28(6)21(22)11-12-24-27(5)17-15-25(31)26(3,4)23(27)14-19-29(24,28)7/h10,21-24,32H,9,11-19H2,1-8H3/t21-,22+,23+,24-,27+,28-,29-,30+/m1/s1
Klucz InChI
NJICGAVMYWKCMW-GWJXCKMPSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3