Przejdź do
49070
(−)-Globulol
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
Synonim(y):
(1aR,4R,4aR,7R,7aS,7bS)-Decahydro-1,1,4,7-tetramethyl-1H-cycloprop[e]azulen-4-ol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1230,00 zł
922,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H26O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.37
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352001
MDL number:
NACRES:
NA.22
EC Number:
207-696-7
Beilstein/REAXYS Number:
3195922
Assay:
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
Form:
solid
922,50 zł
Cena katalogowa1230,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
form
solid
optical activity
[α]20/D −45±2°, c = 1% in diethyl ether
mp
87-89 °C
functional group
hydroxyl
SMILES string
C[C@@H]1CC[C@@H]2[C@@H]1[C@H]3[C@@H](CC[C@@]2(C)O)C3(C)C
InChI
1S/C15H26O/c1-9-5-6-10-12(9)13-11(14(13,2)3)7-8-15(10,4)16/h9-13,16H,5-8H2,1-4H3/t9-,10-,11-,12-,13-,15-/m1/s1
InChI key
AYXPYQRXGNDJFU-QTPLKFIXSA-N
General description
Globulol is a sesquiterpene that is isolated from Eucalyptus globulus Labill (Myrtaceae) fruits and leaves of Schinus areira. Globulol is a sweet, fruity, and green flavored chemical which can be found in different food products, including peppermint, orange mint, spearmint, and sweet bay. Globulol has also been reported as an active antioxidant and an antifungal agent.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
621186366062139
description
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
description
analytical standard
description
analytical standard
description
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
assay
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
assay
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
87-89 °C
mp
-
mp
~43 °C
mp
-
form
solid
form
-
form
-
form
-
functional group
hydroxyl
functional group
-
functional group
-
functional group
hydroxyl
optical activity
[α]20/D −45±2°, c = 1% in diethyl ether
optical activity
[α]20/D +115.5±1°, c = 10% in ethanol
optical activity
[α]20/D −50±1°, c = 10% in ethanol
optical activity
[α]20/D −18±3°, neat
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (−)-Globulol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)