Merck
SMB00111
Sigma-Aldrich
12-Methoxycarnosic acid
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
Carnosic acid 12-methyl ether
Wybierz wielkość
1 MG
1380,00 zł
1380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
1380,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H30O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
346.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
1380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
COc1c(O)c2c(CC[C@H]3C(C)(C)CCC[C@]23C(O)=O)cc1C(C)C
InChI
1S/C21H30O4/c1-12(2)14-11-13-7-8-15-20(3,4)9-6-10-21(15,19(23)24)16(13)17(22)18(14)25-5/h11-12,15,22H,6-10H2,1-5H3,(H,23,24)/t15-,21+/m0/s1
Klucz InChI
QQNSARJGBPMQDI-YCRPNKLZSA-N
Opis ogólny
Kwas 12-metoksykarnozynowy jest naturalnym produktem pochodzącym ze źródła roślinnego. Jest to diterpen i może być pozyskiwany z Salvia microphylla.[1]
Zastosowanie
Kwas 12-metoksykarnozynowy został użyty jako standard w wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) w celu identyfikacji głównych składników w liściach rozmarynu.[2]
Działania biochem./fizjol.
Wiadomo, że kwas 12-metoksykarnozynowy posiada aktywność przeciwleszczową in vitro.[3] Działa również jako przeciwutleniacz.[4]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Constituents of Salvia microphylla
Aydo?mus Z, et al.
Natural product research, 20(8) (2006)
Antileishmanial activity of 12-methoxycarnosic acid from Salvia repens Burch. ex Benth.(Lamiaceae)
Mokoka TA, et al.
South African Journal of botony, 90(9) (2014)
Supercritical fluid extracts of rosemary leaves exhibit potent anti-inflammation and anti-tumor effects
Peng CH, et al.
Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 71(9) (2007)
Promotion of hair growth by Rosmarinus officinalis leaf extract
Murata K, et al.
Phytotherapy Research, 27(2) (2013)