Merck
365440
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-4-methylpyridine
99%
Synonim(y):
4-Methyl-2(1H)-pyridinone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
109.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
tw
186-187 °C/12 mmHg (lit.)
mp
131-134 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccnc(O)c1
InChI
1S/C6H7NO/c1-5-2-3-7-6(8)4-5/h2-4H,1H3,(H,7,8)
Klucz InChI
YBDRFJXGJQULGH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Hydroxy-4-methylpyridine is formed by the tautomerization of 4-methyl pyridine during the synthesis of bis aldehydes.
Zastosowanie
2-Hydroxy-4-methylpyridine is suitable for use in a study to investigate the equilibrium of self-association of 2-pyrrolidone (A) and 2-hydroxyl-4-methyl-pyridine (B), also the hetero-association between A and B in [2H3] acetonitrile by NMR.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
NMR Study of Hetero-Association Accompanying Self-Association of 2-Hydroxyl-4-methyl-pyridine and 2-Pyrrolidone in Acetonitrile.
Luo W-C, et al.
J. Chin. Chem. Soc., 47(6), 1177-1183 (2000)
Total synthesis of the ocular age pigment A2-E: a convergent pathway.
Ren R X-F, et al.
Journal of the American Chemical Society, 119(15), 3619-3620 (1997)