Merck
363200
Sigma-Aldrich
4-(Octyloxy)benzoic acid
98%
Synonim(y):
Kwas 4-n -Oktyloksybenzoesowy, Kwas p-oktoksybenzoesowy , kwas p -(oktyloksy)benzoesowy
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7OC6H4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
98%
Formularz
liquid crystal
mp
101-105 °C (lit.)
temp. przejścia
crystalline phase to smectic phase 101 °C
smectic phase to nematic phase 108 °C
nematic phase to isotropic phase 147 °C
ciąg SMILES
CCCCCCCCOc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H22O3/c1-2-3-4-5-6-7-12-18-14-10-8-13(9-11-14)15(16)17/h8-11H,2-7,12H2,1H3,(H,16,17)
Klucz InChI
IALWCYFULVHLEC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Intermediate for the synthesis of liquid crystals including chiral ferroelectric benzoates. Used in the preparation of medicinal compounds.[1]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aldrichimica Acta, 23, 23-23 (1990)