Merck
362417
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-fluoro-5-nitrotoluene
98%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H2(F)(NO2)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.57
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
42-45 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
fluoro
nitro
ciąg SMILES
Cc1cc(c(Cl)cc1F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5ClFNO2/c1-4-2-7(10(11)12)5(8)3-6(4)9/h2-3H,1H3
Klucz InChI
SJDPAVRCQNFVDM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-chloro-2-fluoro-5-nitrotoluen może być stosowany w syntezie dwóch nowych analogów N,N-dimetylo-2-(2′-amino-4′-hydroksymetylo-fenylo-tio)benzyloaminy znakowanych C-11, które były dalej oceniane jako środki obrazujące transporter serotoniny.[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nachwa Jarkas et al.
Nuclear medicine and biology, 37(5), 593-603 (2010-07-09)
Carbon-11 (C-11) N,N-dimethyl-2-(2'-amino-4'-hydroxymethyl-phenylthio)benzylamine ([(11)C]HOMADAM) has been reported as highly specific and selective positron emission tomography (PET) radiotracer showing fast kinetics for the human brain serotonin transporter (SERT). In our continued effort to develop appropriate PET SERT radioligand that can be