Merck
361828
Sigma-Aldrich
4-Fluorophenethylamine
99%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H4CH2CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5072 (lit.)
bp
50-52 °C/0.15 mmHg (lit.)
gęstość
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
fluoro
ciąg SMILES
NCCc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H10FN/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4H,5-6,10H2
Klucz InChI
CKLFJWXRWIQYOC-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... AOC3(8639)
mouse ... Aoc3(11754)
Zastosowanie
4-Fluorofenyloamina może być stosowana jako nukleofil w syntezie pochodnych 2-amino-4-arylopirymidyny.[1] Nadaje się do stosowania w przygotowywaniu orto-metalowanych pierwszorzędowych fenetyloamin posiadających grupy uwalniające i odciągające elektrony na pierścieniu aromatycznym, co prowadzi do kompleksów zawierających sześcioczłonowe palladacyle.[2]
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
174.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
79 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mitra Matloobi et al.
Journal of combinatorial chemistry, 9(2), 275-284 (2007-03-14)
An efficient and rapid microwave-assisted solution-phase method for the synthesis of 2-amino-4-arylpyrimidine-5-carboxylic acid derivatives has been developed. The five-step linear protocol involves an initial Biginelli multicomponent reaction leading to dihydropyrimidine-2-thiones which are subsequently S-alkylated with methyl iodide. The resulting 2-methylthiodihydropyrimidines
Tianqi Niu et al.
Nano letters, 19(10), 7181-7190 (2019-09-04)
Perovskite solar cells based on two-dimensional/three-dimensional (2D/3D) hierarchical structure have attracted significant attention in recent years due to their promising photovoltaic performance and stability. However, obtaining a detailed understanding of interfacial mechanism at the 2D/3D heterojunction, for example, the ligand-chemistry-dependent
Ortho-metalated primary amines. 6.1 The first synthesis of six-membered palladacycles from primary amines containing electron-withdrawing substituents: end of the limiting rules of Cope and Friedrich on cyclopalladation of benzyl-and phenethylamines.
Vicente J, et al.
Organometallics, 22(26), 5513-5517 (2003)