Merck
361631
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-biphenylmethanol
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5C6H3(CH3)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
73-76 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1c(CO)cccc1-c2ccccc2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3