Merck
360155
Sigma-Aldrich
Bis(salicylideniminato-3-propyl)methylaminocobalt(II)
97%
Synonim(y):
[[α,α′-[(Methylimino)bis(trimethylenenitrilo)]di-o-cresolato](2-)]cobalt, [[2,2′-[(Methylimino-κN)bis[3,1-propanediyl(nitrilo-κN)methylidyne]]bis[phenolato-κO]](2-)]cobalt
About This Item
Wzór liniowy:
CH3N[(CH2)3N=CHC6H4-2-(O)]2Co
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
410.38
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
przydatność reakcji
core: cobalt
reagent type: catalyst
mp
290-292 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN1CCC\N=C\c2ccccc2O[Co]Oc3ccccc3\C=N\CCC1
InChI
1S/C21H27N3O2.Co/c1-24(14-6-12-22-16-18-8-2-4-10-20(18)25)15-7-13-23-17-19-9-3-5-11-21(19)26;/h2-5,8-11,16-17,25-26H,6-7,12-15H2,1H3;/q;+2/p-2/b22-16+,23-17+;
Klucz InChI
BJSFADUIUGJFKX-VLQAMQNLSA-L
Zastosowanie
Catalyst for:
  • Biomimetic coupled catalytic system
  • Cobalt-Schiff base complex catalyzed oxidation of para-substituted phenolics
  • Allylation, oxidation, and oxidative cleavages
  • Oxidative carbonylation of phenol
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)