Merck
359912
Sigma-Aldrich
Benzyltriphenylphosphonium bromide + Sodium amide
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
powder
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
mp
258 °C (dec.) (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Br-].N[Na].C(c1ccccc1)[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C25H22P.BrH.H2N.Na/c1-5-13-22(14-6-1)21-26(23-15-7-2-8-16-23,24-17-9-3-10-18-24)25-19-11-4-12-20-25;;;/h1-20H,21H2;1H;1H2;/q+1;;-1;+1/p-1
Klucz InChI
HEHHWWBQEVMFQU-UHFFFAOYSA-M
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3