Merck
359319
Sigma-Aldrich
4-Hexylbenzoic acid
liquid crystal, 99%
Synonim(y):
p -n -Hexylbenzoic acid, p -Hexylbenzoic acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5C6H4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.28
Beilstein:
2046454
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
Postać
liquid crystal
ciąg SMILES
CCCCCCc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H18O2/c1-2-3-4-5-6-11-7-9-12(10-8-11)13(14)15/h7-10H,2-6H2,1H3,(H,14,15)
Klucz InChI
CPEPWESLFZVUEP-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3