Przejdź do
246182
4-Phenoxybenzoic acid
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
512,00 zł
435,20 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5OC6H4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
218-682-5
MDL number:
Assay:
97%
435,20 zł
Cena katalogowa512,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
mp
163-165 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, phenoxy
SMILES string
OC(=O)c1ccc(Oc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C13H10O3/c14-13(15)10-6-8-12(9-7-10)16-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,(H,14,15)
InChI key
RYAQFHLUEMJOMF-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Phenoxybenzoic acid was converted to its corresponding amide by the soil bacterium Bacillus cereus Tim-r01.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)